Capsules pour filtre, Sartolon® MidiCaps
Fournisseur: Sartorius
Sartolon®
SARP5105307H9-OO-AEA 792 EUR InStock
SARP5105307H9-OO-A
Capsules pour filtre, Sartolon® MidiCaps
Filtres Capsules de filtration
Capsules à usage unique et prêtes à l'emploi pour assurer une filtration stérile en production à petite échelle ou en essai pilote. Conçues pour garantir une compatibilité chimique optimale pour des applications spécifiques dans l'industrie pharmaceutique et chimique. Conviennent à la filtration de mycoplasmes pour une large gamme de solvants et de liquides contenant des solvants.
  • Grande compatibilité chimique
  • Flexibles, évolutives et économiques
Membrane en nylon, support molletonné, cœur et bouchons à extrémité : PP, joints toriques : silicone, boîtier : PP
Les capsules Sartolon® MidiCaps sont conçues, développées et fabriquées conformément à un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Un guide de validation est disponible pour de confirmer aux exigences réglementaires.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité