Stand alone Prep scale vacuum degassing system, Systec®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Systec®
HPLC0001-6484EA 0 EUR InStock
HPLC0001-6484
Stand alone Prep scale vacuum degassing system, Systec®
Dégazeurs
The Systec® Stand-Alone Prep-Scale HPLC vacuum degassing systems is high-efficiency, in-line modules that remove dissolved gases from the mobile phase. Their unique design assures reliable continuous operation and the highest level of performance available without the need for helium sparging. Up to five solvent lines may be degassed simultaneously by one unit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité