L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distilling bridges, Claisen
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05057314 05057211 05057311 05057414
LENZ05057314EA 170 EUR InStock
LENZ05057314 LENZ05057211 LENZ05057311 LENZ05057414
Distilling bridges, Claisen
Composants de distillation Ponts
DURAN®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling link with Liebig condenser and Claisen head. With two sockets NS 14/23 for distillation thermometer of 55 mm buli-in length. With two thread connections, GL 14 (water) and GL 18 (vacuum).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité