Gas washing bottles heads
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05530301 05530300
LENZ05530301EA 54.3 EUR InStock
LENZ05530301 LENZ05530300
Gas washing bottles heads
Capuchons Bouchons pour flacons
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité