Tissue grinders, DUALL®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP885450-0020 SP885450-0021 SP885450-0022 SP885450-0023 SP885450-0024 SP885450-0025
SCERSP885450-0020EA 255 EUR InStock
SCERSP885450-0020 SCERSP885450-0021 SCERSP885450-0022 SCERSP885450-0023 SCERSP885450-0024 SCERSP885450-0025
Tissue grinders, DUALL®, KIMBLE®
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
These borosilicate glass tissue grinders combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produces a uniform homogenate. Construction is strong enough to allow the pestle to be motor driven and also the grinding efficiency is greatly improved while using this tube.
  • Replacement components are available and completely interchangeable
  • Used for connective tissues such as muscle, heart and lung
Clearance between pestles and tubes is 0,004 to 0,006"
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité