L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Water sampling bottles, PP, wide neck
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
411-0125 411G10R27
EPSC411-0125EA 364 EUR InStock
EPSC411-0125 EPSC411G10R27
Water sampling bottles, PP, wide neck
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PP, sterile, with leak-proof PP closure
  • Wide mouth for easy aseptic filling
  • Leakproof and break resistant
  • Each container individually barcoded with lot number and unique container number
  • Each closure individually sealed with tamper-evident shrink wrap
These are recommended for collecting water samples for microbiological analyses.
Information de livraison: Supplied with Certificate of Analysis (CofA) in the case and barcoded with lot number for traceability.
Conditionnement: Carton sealed with security tape providing tamper evidence. TheMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité