Écrans de protection contre les rayons bêta
Fournisseur: Bel-Art Products
SP Bel-Art
BELAF249760003EA 961 EUR InStock
BELAF249760003
Écrans de protection contre les rayons bêta
Écrans de protection Écrans de protection contre les rayons
Acrylique, transparent, épaisseur : 9,5 mm
  • La structure en une seule pièce a des coins arrondis pour un nettoyage facile
  • Les pieds antidérapants l'empêchent de rouler sur la paillasse
  • La structure sur pied est équipée d'une protection inclinée et d'une base plate avec une grande surface de travail
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité