Transfer pipettes, Transpette™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products
Transpette™
710-0083EA 582 EUR InStock
710-0083 710-0082
Transfer pipettes, Transpette™, SP Bel-Art
Pipettes Pipettes Pasteur
Economical, single-use, 8-channel transfer pipette made of translucent plastic. Ideal for washing plates, feeding and supernatant aspiration from microwell plates.
  • No expensive pipettes and pipette tips needed
  • Should be disposed directly after 'hot' uses in order to avoid radiation contamination of costly pipettes
  • Available sterile or non sterile; can't be steam sterilised
  • Capacity: 600 µl per channel
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité