Drum pumps for liquids, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
BELAH328870000EA 457 EUR InStock
BELAH328870000
Drum pumps for liquids, SP Bel-Art
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Fits directly to a standard drum bung or carboy. It is constructed entirely of rugged PE and it is resistance to strong acids, alkalis and many solvents. The pump will efficiently deliver against a 3,65 m head of water and empty a drum or carboy to inside 3 mm of the bottom.
PE, Poly-hand pump.
  • No pressure build-up in the vessel
  • Excellent chemical resistance
  • Ergonomic handle
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité