Glassware draining racks, electric, benchtop, Lab-Aire® II, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188192304 F188192301
BELAF188192304EA 3940 EUR InStock
BELAF188192304 BELAF188192301
Glassware draining racks, electric, benchtop, Lab-Aire® II, SP Bel-Art
Portoirs Égouttoirs
ABS plastic.
  • Heat selector knob with three temperature settings: high, medium and low
  • Independent thermo-fuse protects unit from overheating
Electric benchtop dryer offer a compact footprint and accelerate drying of labware with warm, circulating air. Electric drying efficiency is enhanced with a replaceable polyurethane foam filter that keeps warmed air dust free.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité