Dropping bottles, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F116600000 F116610000 F116620000
BELAF116600000EA 58.8 EUR InStock
BELAF116600000 BELAF116610000 BELAF116620000
Dropping bottles, SP Bel-Art
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Good temperature resistance
  • Very flexible for easy handling
Ideal for staining slides, indicator solutions or dyes. It can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité