L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F187950001 F187950000
BELAF187950001EA 59.7 EUR InStock
BELAF187950001 BELAF187950000
Racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
PS, coloured
  • Non grip style allows the tube to be lifted freely from holder
  • Grip style holds the tube which can be removed by holding the base
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité