Entonnoirs de filtration, Sentino®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4870 4871
516-0666EA 108 EUR InStock
516-0666 516-0667
Entonnoirs de filtration, Sentino®
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and membrane removal. This will speed up the process time in the laboratory.
  • Positionnement aisé
  • Réduction des risques
  • Respect des réglementations
  • Mesures facilitées et précises des échantillons
  • Disponibles en capacité de 100 et 250 ml pour s'adapter à une grande variété de tailles d'échantillon
  • Polypropylène inerte pour préserver l'intégrité de l'échantillon
  • La base s'adapte pour une utilisation avec la pompe microbiologique Sentino® ou la rampe standard
Entonnoirs à usage unique faciles à utiliser pour la surveillance microbiologique des solutions aqueuses.
The Sentino® filter funnel and Pall membranes reduces the risk of a contamination event as compared to reusable funnels. The filter funnels are pre-sterilised via gamma sterilisation eliminating the need for autoclaving or any other cleaning/sanitising techniques. This will save time and money by eliminating the need to investigate contamination events resulting from the reusable devices. Membrane filtration is the method of choice for microbial monitoring of aqueous solutions as specified in 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' and Pharmacopoeias worldwide. The funnels are marked in three increments (20, 50 and 100 ml) and are marked in four increments (50, 100, 200 and 250 ml) for higher visibility.
Informations de commande: Les accessoires sont indispensables et vendus séparément. Ils doivent être utilisés avec des entonnoirs de filtration Sentino®. Ils sont livrés non stériles.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité