Stéréomicroscope numérique, DM143
Fournisseur: MOTIC
1101001400211 1101001401391 1101001400192 1101001400231
630-2785EA 54.5 EUR InStock
630-2785 630-2788 630-2784 630-2786
Stéréomicroscope numérique, DM143
Microscopes
Ce stéréomicroscope numérique est conçu pour une utilisation professionnelle avec une distance de travail de 80 mm.
  • Zoom Greenough pour une haute qualité optique
  • Statif à tige avec grande zone de travail et repose-tête
  • Caméra intégrée pour capturer des images haute résolution et des détails complets
System requirements:
Windows XP or above, MAC OSX
Intel Pentium
1 Ghz processor, video card: 128 MB
RAM 512 MB or above
CD-ROM drive
USB 2.0
Information de livraison: Supplied with software Motic Images Plus 2.0 for PC & MAC, dust cover and USB cable.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité