Multi-tube racks, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F185132040 F185131640 F185130072
BELAF185132040EA 69.3 EUR InStock
BELAF185132040 BELAF185131640 BELAF185130072
Multi-tube racks, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
PP
  • Chemical or corrosion resistant
  • Very good temperature resistance
  • End plates have hand holes for safe transport
Ideal for serum vials, RIA vials, T3/T4 reaction vials. It can be used in water baths for elevated temperature incubations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité