Wash bottles, narrow neck, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F116210008 F116210016
BELAF116210008EA 233 EUR InStock
BELAF116210008 BELAF116210016
Wash bottles, narrow neck, SP Bel-Art
Flacons Pissettes
LDPE, with PP cap und delivery tube
  • Simple to squeeze
  • Extra fine needle spray
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
Ultra thin spray for precise aiming.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité