TLC plates, kieselguhr and mixed layers
Fournisseur: Merck
1.05567.0001 1.05568.0001 1.05738.0001
1.05567.0001EA 158 EUR InStock
1.05567.0001 1.05568.0001 1.05738.0001
TLC plates, kieselguhr and mixed layers
Plaques CCM
Kieselguhr is a natural diatomaceous earth that can be used for the separation of polar or moderately polar compounds. For the mixed layer plates a combination of classical silica gel 60 and kieselguhr is used, providing favorable properties for certain applications such as separations of inorganic ions, herbicides or steroids.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité