Refrigerator racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
SCIENCEWARE®
BELAF189050050EA 177 EUR InStock
BELAF189050050
Refrigerator racks for centrifuge tubes, SP Bel-Art
Portoirs Portoirs de refroidissement
PP
  • Temperature stabilised bench top storage
  • Flat perimeter rim provides space for labeling tape
Racks provides efficient cooling of centrifuge tubes in a cooling bath. The deep tray holds 2 liters of water and ice allows the tubes to rest on the bottom for maximum stability and exposure to the bath.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité