Colonnes capillaires, Ultra 2
Fournisseur: Agilent
19091B-002 19091B-005 19091B-012 19091B-012E 19091B-015 19091B-101 19091B-102 19091B-105 19091B-112 19091B-115 19091B-102E 19091B-105E 19091B-115E 19091B-101LTM 19091B-102LTM 19091B-112LTM
HEWL19091B-002EA 929 EUR InStock
HEWL19091B-002 HEWL19091B-005 HEWL19091B-012 HEWL19091B-012E HEWL19091B-015 HEWL19091B-101 HEWL19091B-102 HEWL19091B-105 HEWL19091B-112 HEWL19091B-115 HEWL19091B-102E HEWL19091B-105E HEWL19091B-115E HEWL19091B-101LTM HEWL19091B-102LTM HEWL19091B-112LTM
Colonnes capillaires, Ultra 2
Colonnes pour chromatographie
Équivalent de HP-5 avec des spécifications plus strictes concernant l'indice et la capacité de rétention
  • Apolaire
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
(5%-phényl)-méthylpolysiloxane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité