L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 37-501
Fournisseur: Ansell
37-501/6.5 37-501/7.5 37-501/8.5 37-501/9.5 37-501/10.5
ANSE37-501/6.5EA 48.5 EUR InStock
ANSE37-501/6.5 ANSE37-501/7.5 ANSE37-501/8.5 ANSE37-501/9.5 ANSE37-501/10.5
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 37-501
Gants
Ces gants en nitrile avec doublure suédée en coton offrent une excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques à base d'huile.
  • Très bonne résistance à l'abrasion
  • Souple et confortable pour une excellente dextérité
  • Manchette ouverte pour une bonne aération
Parfaits pour la manipulation de produits agrochimiques, viande, fruits et légumes. Conviennent également pour le traitement et la préparation de produits chimiques, le dégraissage, la maintenance, la métallurgie, le remplissage de réservoirs et le conditionnement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité