Gants résistant à la coupe, HyFlex® 11-318
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-318/11 11-318/10 11-318/9 11-318/6 11-318/7 11-318/8
112-4718EA 137 EUR InStock
112-4718 112-4717 112-4722 112-4719 112-4720 112-4721
Gants résistant à la coupe, HyFlex® 11-318
Gants
Ces gants, sans revêtement, offrent une protection aux coupures EN niveau 3 dans une doublure de jauge 18. Le tissu ultra-léger, fabriqué à partir de fibres de diamant Dyneema®, de Spandex, de nylon et de carbone, crée une sensation de mains nues et aide à maintenir les mains à une température de travail confortable.
  • Ajustement parfait/ergonomique sur la main grâce au renfort en Spandex dans les zones de tension de la main (articulations et paume)
  • Faible peluchage, sans silicone et antistatique
  • Conditionnement spécifique afin de prévenir toute contamination par le silicone
Pour l'assemblage final de pièces pointues, les applications de conditionnement et le contrôle de la qualité avant peinture.
Certifications: EN 388:2016 (XX4XB); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité