Measuring cylinder, tall form, class B, PP
Fournisseur: BURKLE
7503-0100 7503-0050 7503-0250 7503-0500 7503-1000 7503-2000
BURK7503-0100EA 15.8 EUR InStock
BURK7503-0100 BURK7503-0050 BURK7503-0250 BURK7503-0500 BURK7503-1000 BURK7503-2000
Measuring cylinder, tall form, class B, PP
Éprouvettes Measuring Cylinders
PP, highly transparent, tall form, class B.
  • Embossed blue graduation with rings at the main points
  • Shatterproof at room temperature
  • With spout and hexagonal base
  • Adjusted to 'In'
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité