Qualitative filter papers, fast filtration
Fournisseur: PRAT DUMAS
A007307 A009307 A015307 J015307
PRATA007307EA 4.7 EUR InStock
PRATA007307 PRATA009307 PRATA015307 PRATJ015307
Qualitative filter papers, fast filtration
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Filters on creped surface. Frequently used to determine the content of sucrose in cane sugar and in the pharmaceutical laboratories for common filtration. Also used for the industrial filtrations.
Informations de commande: For specific orders, these filters can be supplied in other diameters or in sheets.
Conditionnement: Filters are supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 150 mm of diameter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité