Containers for plant tissue culture
Fournisseur: Greiner Bio-One
960177_315 968161_192 968177_192 960161_300
212-3219EA 200 EUR InStock
212-3219 216-3451 GREI968177_192 GREI960161_300
Containers for plant tissue culture
Tubes Tubes de culture
Container, PS, clear for plant tissue culture. These containers are specially suited for plant tissue culture. The use of a very clear material ensures maximum light transmission and thus rapid and successful growth. These culture containers are not only suitable for the proliferation of plant tissue cultures but can also be used as transport containers.
  • Available with or without lid
  • Polystyrene for high clarity
  • ith flat bottom
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité