Moules de socle en métal
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3803084 3803082 3803080 3803083 3803081
LEIH3803084EA 152 EUR InStock
LEIH3803084 LEIH3803082 LEIH3803080 LEIH3803083 LEIH3803081
Moules de socle en métal
Moules Moules pour l'histologie
Ces moules de socle en métal permettent de positionner les tissus et de les incorporer dans de la cire lors de l'utilisation de cassettes de routine ou pour biopsie. Réutilisables, ils sont fabriqués en acier inoxydable et les angles arrondis internes facilitent le retrait des blocs de cire formés.
  • Disponibles en paquets de 10 ou 12
  • S'utilisent avec toutes les tailles de cassettes standard
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité