Analytical HPLC columns, XBridge™ Phenyl
Fournisseur: Waters
XBridge™
WATE186003353EA 1020 EUR InStock
WATE186003353 WATE186003332 WATE186003334
Analytical HPLC columns, XBridge™ Phenyl
Colonnes pour chromatographie
XBridge™ Phenyl sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12). The trifunctionally bonded Phenyl ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability and ultra-low column bleed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité