L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, Hibar®, with ChiraDex® sorbents
Fournisseur: Merck
1.00423.7004 1.00424.7004 1.50009.7004 1.50012.7004 1.50013.7004 1.50182.7004 1.50183.7004
1.00423.7004EA 1080 EUR InStock
1.00423.7004 1.00424.7004 1.50009.7004 1.50012.7004 1.50013.7004 1.50182.7004 1.50183.7004
HPLC columns, Hibar®, with ChiraDex® sorbents
Colonnes pour chromatographie
Stainless steel Hibar® columns are complete with endfittings. These columns are available with Chiradex® sorbents. Ideal for separation of enantiomers of different class of substances.
When using a guard column with a Hibar® RT column, we recommend part number 1.51487.0001 guard column cartridge holder for 4×4 mm guard column cartridges LiChroCART®.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Greffage Granulométrie Ø int. Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ChiraDex® 5 µm 3,00 mm 250 mm 1 1.00423.7004
ChiraDex® 5 µm 4,60 mm 100 mm 1 1.50013.7004
ChiraDex® 5 µm 4,60 mm 125 mm 1 1.50012.7004
ChiraDex® 5 µm 4,60 mm 150 mm 1 1.50009.7004
ChiraDex® 5 µm 4,60 mm 250 mm 1 1.00424.7004
ChiraDex® 5 µm 4,00 mm 250 mm 1 1.50182.7004
ChiraDex® 5 µm 10,00 mm 250 mm 1 1.50183.7004
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité