Colonnes HPLC, LiChroCART®, Purospher® STAR Si
Fournisseur: Merck
1.50170.7174 1.50201.7175 1.50195.7174 1.50201.7174 1.51442.7174 1.50178.7175 1.50179.7175 1.50175.7174 1.50173.7174 1.50171.7174 1.50195.7175 1.50228.7174 1.50228.7175 1.50229.7174 1.50229.7175 1.50233.7174 1.50233.7175 1.50234.7174 1.50234.7175 1.50236.7174 1.50236.7175 1.50302.7174 1.50302.7175 1.51431.7174 1.51442.7175 1.51443.7174 1.51443.7175 1.50173.7175 1.51444.7174 1.51444.7175 1.51445.7174 1.51445.7175 1.50171.7175 1.51448.7174 1.51448.7175 1.51432.7175 1.51431.7175 1.50177.7175 1.50178.7174 1.50179.7174 1.50175.7175 1.50177.7174
1.50170.7174EA 773 EUR InStock
1.50170.7174 1.50201.7175 1.50195.7174 1.50201.7174 1.51442.7174 1.50178.7175 1.50179.7175 1.50175.7174 1.50173.7174 1.50171.7174 1.50195.7175 1.50228.7174 1.50228.7175 1.50229.7174 1.50229.7175 1.50233.7174 1.50233.7175 1.50234.7174 1.50234.7175 1.50236.7174 1.50236.7175 1.50302.7174 1.50302.7175 1.51431.7174 1.51442.7175 1.51443.7174 1.51443.7175 1.50173.7175 1.51444.7174 1.51444.7175 1.51445.7174 1.51445.7175 1.50171.7175 1.51448.7174 1.51448.7175 1.51432.7175 1.51431.7175 1.50177.7175 1.50178.7174 1.50179.7174 1.50175.7175 1.50177.7174
Colonnes HPLC, LiChroCART®, Purospher® STAR Si
Colonnes pour chromatographie
Les cartouches en acier inoxydable LiChroCART® sont disponibles avec différents types de sorbants Purospher®.
Ces cartouches LiChroCART® doivent être associées à un support pour cartouche de colonne manu-CART® 1.51486.0001 qui peut être utilisé pour supporter une colonne à cartouche avec ou sans colonne de garde 4×4 mm. Les colonnes LiChroCART® 250×10 mm doivent être associées à un manu-CART® 10 1.51419.0001. Les colonnes LiChroCART® courtes peuvent être commandées par jeu, incluant le support de cartouche correspondant et une cartouche, ou par lot de 3 cartouches sans support de cartouche. Les références distinctes pour les cartouches sont les suivantes : 1.50227.0001 support de cartouche LiChroCART® pour cartouche 30 mm et 1.50226.0001 support de cartouche LiChroCART® pour cartouche 55 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité