L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cartridge filters, Optimizer® D300 and D600
Fournisseur: ENTEGRIS
CWAG031S2 CWAG061S2 CWAX031S2 CWAX061S2 CWAZ061S2 CWAT061S2 CWMX031S2 CWAV061S2
ENTECWAG031S2EA 0 EUR InStock
ENTECWAG031S2 ENTECWAG061S2 ENTECWAX031S2 ENTECWAX061S2 ENTECWAZ061S2 ENTECWAT061S2 ENTECWMX031S2 ENTECWAV061S2
Cartridge filters, Optimizer® D300 and D600
Filtres Cartouches filtrantes
The point-of-use photochemical filters with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes. Both Optimizer® D300 and D600 filters are geared to small-volume filtration of photoresists, resist dielectrics, and solvents. It requires no pre-wetting, so the filters function immediately after installation. Without the need for prewetting, they reduce the likelihood that microbubbles will form and avoid the problems associated with incomplete wetting and the mixing of incompatible chemicals.
  • Suitable for semiconductor industry,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type Taille de pore Surface de filtration Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
D300 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,02 µm 300 cm² 1 SET ENTECWAX031S2
D300 PCM cartridge filter, UPE special clean membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,02 µm 300 cm² 1 SET ENTECWMX031S2
D300 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,2 µm 300 cm² 1 SET ENTECWAG031S2
D600 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,01 µm 600 cm² 1 SET ENTECWAT061S2
D600 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,02 µm 600 cm² 1 SET ENTECWAX061S2
D600 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,05 µm 600 cm² 1 SET ENTECWAZ061S2
D600 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,1 µm 600 cm² 1 SET ENTECWAV061S2
D600 cartridge filter, thin UPE membrane, with ¼" connections, ⅛" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 58×51,3 mm 0,2 µm 600 cm² 1 SET ENTECWAG061S2
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité