Gants résistants aux coupures, Cutstar
Fournisseur: Marigold (Ansell)
2FD0EP4000 2FD0EP2000
MARG2FD0EP4000EA 0 EUR InStock
MARG2FD0EP4000 MARG2FD0EP2000
Gants résistants aux coupures, Cutstar
Gants
Ces gants sont fabriqués avec des fibres synthétiques haute performance à l'aide de la technologie de tricotage Techcor® qui garantit des mailles fines et serrées. Les gants sont dotés d'un revêtement à picots en PVC sur la paume et les doigts pour une meilleure préhension.
  • Excellente protection contre les coupures
  • Très bonne résistance à l'abrasion
  • Gant tricoté selon un procédé ininterrompu sans couture
  • Excellente dextérité grâce à la maille fine
  • Poignet tricoté élastiqué pour un ajustement parfait
Parfaits pour toutes sortes de travaux d'assemblage nécessitant dextérité, précision et protection contre les objets tranchants.
Certifications: EN 388:2016 (3X42B); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité