Microscopes portatifs, TrichoScope Dino-Lite®
Fournisseur: Dino-Lite
Dino-Lite® High Magnification Dino-Lite®
630-2608EA 329 EUR InStock
630-2608 630-2618 IDCPMEDL7HM
Microscopes portatifs, TrichoScope Dino-Lite®
Microscopes
Les Dino-Lite TrichoScope sont conçus pour l'examen du cuir chevelu humain, l'analyse des cheveux et la recherche sur la chute des cheveux.
  • Polariseur anti-reflet
  • Verrouillage de grossissement: Un cheveu observé avec grande précision
  • Compatible Windows® 7, 8 et 8.1 ainsi que MacOS 10.4 et versions ultérieures
Certifications: Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE modifiée 2007/47/EC.
Information de livraison: Fourni avec logiciel DinoCapture (Windows), DinoXcope (MacOS) et pochette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité