Armoires Bootie
Fournisseur: Palbam
BC32CMP BC40CMP BC48CMP BC56CMP BC24CMP
134-0475EA 5310 EUR InStock
134-0475 134-0476 134-0477 134-0478 132-1084
Armoires Bootie
Mobilier Étagères
Les armoires modulaires Bootie sont disponibles avec différentes longueurs d'étagères.
  • Fournies avec pattes de mise à niveau et cache-pieds
  • Ce produit symétrique s'utilise indifféremment d'un côté ou de l'autre
  • Numéros d'étiquetage adhésifs fournis
Matériau de fabrication : acier inoxydable 304L avec finition polie par électrolyse
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité