Bouchons d'oreilles à usage unique, uvex xact-fit
Fournisseur: UVEX
2124.003 2124.002 2124.001
111-1691EA 103 EUR InStock
111-1691 111-1690 111-1689
Bouchons d'oreilles à usage unique, uvex xact-fit
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles innovants s'adaptent à l'oreille grâce à une conception révolutionnaire qui imite l'anatomie de l'oreille, réduisant considérablement la pression dans le conduit auditif, même lors d'une utilisation prolongée. Par souci d'hygiène, ils n'ont pas besoin d'être roulés.
  • Forme ergonomique oreille droite/oreille gauche pour un meilleur confort
  • Insertion simple et rapide
  • Cordon réglable
RSB : 26 dB
EN 352-2:2002
Certifications: EN 352-2:2002
Informations de commande: Disponibles sous forme de recharge pour le distributeur mural 'one2click'.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité