Gants en nitrile pour salle propre, BioClean Nano 5™
Fournisseur: Nitritex
NAN5-XXL NAN5-M
112-4308EA 344 EUR InStock
112-4308 112-4304
Gants en nitrile pour salle propre, BioClean Nano 5™
Gants
Ces gants en nitrile avec manchettes renforcées résistent à une large gamme de produits chimiques. Ils présentent également d'excellentes propriétés anti-décharge électrostatique.
  • Contain no natural latex proteins, hypoallergenic
  • Extended leaching in pure deionised water ensures extremely low levels of chlorides and extractable metals
  • Textured fingers provide enhanced grip and dexterity
  • Anti-static
Pour salle propre de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Certifications: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
Conditionnement: 100 gants par sachet intérieur en PE scellé ; un sachet intérieur en PE scellé par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets en PE extérieurs par carton scellé ; un carton scellé par carton (1000 pièces).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité