Levelling table, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
BELAH183100000EA 339 EUR InStock
BELAH183100000
Levelling table, SP Bel-Art
Protection des surfaces Protections pour paillasse
This clear acrylic level surface helps when pouring immunological plates, horizontal agarose gels and acrylamide sequencing gels.
  • Each leg is adjustable
  • Inset levelling bulb below the working surface assists in accurate adjustment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité