Multiple adapters, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Quickfit®
201-3002EA 109 EUR InStock
201-3002
Multiple adapters, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs multiples
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With three necks. Two vertical and one angled at 45°.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité