Alcool polyvinylique 18-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41355.1000 1.41355.9029
1.41355.1000EA 520 EUR InStock
1.41355.1000 1.41355.9029
Alcool polyvinylique 18-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité