L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Caustic soda
1.37084.1000 1.37084.9010
1.37084.1000EA 64.9 EUR InStock
1.37084.1000 1.37084.9010
Sodium hydroxyde 0.15 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité