VWR®, Porte-flacon de sécurité
Fournisseur: VWR
215-3582EA 63.8 EUR InStock
215-3582
VWR®, Porte-flacon de sécurité
Portoirs Portoirs pour flacons
Ces flacons en verre sont conçus pour contenir des liquides. Quand ils se cassent, les liquides dangereux peuvent se mélanger au verre brisé. Le porte-flacon protège les personnes et les biens des tessons de verre et limite l'exposition aux liquides inflammables ou corrosifs.
  • Minimise éclaboussures et casse
  • Mécanisme de fermeture et d'ouverture facile
  • Écologique: Structure de la poignée durable et résistante aux liquides
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité