Anti-COL11A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2924REA 671 EUR InStock
BOSSBS-2924R
Anti-COL11A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL11A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité