Anti-PIP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5886REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5886R
Anti-PIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité