Anti-VPS4A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7777REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7777R
Anti-VPS4A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VPS4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité