Anti-ZFP82 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP31893_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP31893_P050
Anti-ZFP82 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZFP82 (ZFP82 zinc finger protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité