Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP32320_P050 ARP32320_T100
AVIVARP32320_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP32320_P050 AVIVARP32320_T100
Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNF1B (HNF1 homeobox B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité