Anti-PCK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP32801_P050 ARP32801_T100
AVIVARP32801_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP32801_P050 AVIVARP32801_T100
Anti-PCK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCK1 (phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 (soluble))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité