Anti-SOX12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP33330_P050 ARP33330_T100
AVIVARP33330_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP33330_P050 AVIVARP33330_T100
Anti-SOX12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOX12 (SRY (sex determining region Y)-box 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité