Anti-PARP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP33768_P050 ARP33768_T100
AVIVARP33768_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP33768_P050 AVIVARP33768_T100
Anti-PARP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PARP11 (poly (ADP-ribose) polymerase family, member 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité