Anti-A1BG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP33810_P050 ARP33810_T100
AVIVARP33810_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP33810_P050 AVIVARP33810_T100
Anti-A1BG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: A1BG (alpha-1-B glycoprotein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité