Anti-MED17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP34192_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP34192_P050
Anti-MED17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MED17 (mediator complex subunit 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité