Anti-COLQ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP34362_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP34362_P050 AVIVARP34362_T100
Anti-COLQ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COLQ (collagen-like tail subunit (single strand of homotrimer) of asymmetric acetylcholinesterase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité